Learn More
Corning™ Microplaques de dosage en PVC transparent à 96 puits
Fabriqués à partir de polychlorure de vinyle (PVC) transparent pour une économie et une visibilité optimales. Les microplaques de dosage en PVC transparent à 96 puits Corning™ offrent une excellente solution pour la miniaturisation en laboratoire. En raison de leur souplesse, ces microplaques ne sont pas compatibles avec l’automatisation.
Marque: Corning™ 2797
Description
Informations sur la commande
Les couvercles ne sont pas disponibles.Fourni en boîtes de 25.
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PVC | |
50 à 150 μl | |
Non traité | |
Essais biologiques basés sur des solutions, dilutions de série et applications de stockage générales | |
25/boîte |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Non stérile | |
Rond | |
100/carton | |
100/carton |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
26Heures
15Minutes
31Secondes
56Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%