Learn More
Fisherbrand™ Plaques en PS à 96 puits
Idéales pour le screening d’antibiotiques, les tests cellulaires et les composés de screening
Marque: Fisherbrand™
111.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 3.42000kg
Description
Idéales pour le screening d’antibiotiques, les tests cellulaires et les composés de screening
Conçues pour être compatibles avec les équipements automatisés
- En PS
- Les plaques s’empilent facilement sans couvercle
- Disponibles avec des formes de puits plates ou arrondies
- Non stériles
- Non traitées, offrent des propriétés de surface uniformes
- Peuvent accueillir un couvercle 12-565-511 (vendu séparément)
Spécification
Standard | |
Transparent | |
300 μL | |
50-250 μL/well | |
Non traité | |
Idéales pour le screening d’antibiotiques, les tests cellulaires et les composés de screening |
8 x 12 | |
Polystyrène | |
96 | |
Non stériles | |
En forme de U | |
80/boîte |