Learn More
Corning™ Microplaques de dosage en PVC transparent à 96 puits
Fabriqués à partir de polychlorure de vinyle (PVC) transparent pour une économie et une visibilité optimales. Les microplaques de dosage en PVC transparent à 96 puits Corning™ offrent une excellente solution pour la miniaturisation en laboratoire. En raison de leur souplesse, ces microplaques ne sont pas compatibles avec l’automatisation.
230.23€ - 245.94€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Matériau | PVC |
Code produit | Marque | Type de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10691432
|
Corning™
2595 |
Plat | N/A | ||||||
10574201
|
Corning™
2797 |
Rond |
232.67€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10639541
|
Corning™
2897 |
Fond en V | N/A | ||||||
Description
- Les microplaques en PVC sont économiques pour les travaux de laboration d’utilisation générale
- Volume des puits : 250 μl à 260 μl
- Volume utile : 50 μl à 150°μl
- Choix de fond plat, rond ou en forme de V
- Idéales pour les dilutions en série, les hémagglutinations ou les dosages par précipitation et les applications de stockage générales
Les couvercles ne sont pas disponibles
Informations sur la commande
Les couvercles ne sont pas disponibles.Fourni en boîtes de 25.
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PVC | |
50 à 150 μl | |
Non traité | |
100/Cs. | |
100/boîte |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Non stérile | |
Essais biologiques basés sur des solutions, dilutions de série et applications de stockage générales | |
25/Pk. |