Learn More
Corning™ Flacons cryogéniques à filetage interne
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes. Les flacons cryogéniques à filetage interne Corning™ sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux.
Marque:  Corning™ 430487
275.89 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10398321
  • 357.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Les flacons cryogéniques sont conçus pour un positionnement dans l’azote liquide en phase vapeur uniquement et ne doivent pas être conservés dans l’azote en phase liquide. L’immersion des tubes dans l’azote en phase liquide pourrait entraîner la pénétration de gaz liquéfié dans les tubes. Le cas échéant, le liquide serait rapidement vaporisé lors du retrait des tubes. Une violente explosion pourrait s’en suivre ou les tubes pourraient soudainement fuir (au niveau du bouchon, notamment).
Pour éviter l’explosion des tubes cryogéniques, ne remplissez pas excessivement les unités de stockage d’azote liquide. Examinez toujours les tubes avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Includes: Rack en PS extrudé à 50 positions avec boîte, pour un transport facile
Description
Description
Ces flacons sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux. Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes.
  • Fabriqués en PP pour résister à des températures allant jusqu’à -196°C
  • Graduations noires avec grande pastille de marquage
  • Les flacons sont équipés d’une rondelle en silicone pour un joint sécurisé.
  • Les flacons autonomes de 2 ml sont disponibles en cinq couleurs de bouchons.
  • Les flacons peuvent présenter un code couleur avec des inserts.
  • Les flacons autostables ont une base spéciale qui leur permet d’être verrouillés dans un rack et un plateau cryogénique (réf. n°431131) pour une manipulation à une seule main.
  • Rack en mousse gratuit avec chaque boîtier
  • Sans DNAse / RNAse
  • Stérile
  • Apyrogènes
Avertissement ! Ne pas utiliser de flacons cryogéniques pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. Stockez uniquement les flacons en phase vapeur au-dessus du gaz liquéfié. Utilisez toujours un équipement de sécurité approprié lors du retrait des flacons du stockage cryogénique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orange
12,7 mm
Stérile
Oui
500
-196°C
Conique, autostable
Oui
Bouchon
Apyrogènes, sans RNase / DNase
Naturel
PP
1,2 ml
Rondelle de silicone pour une étanchéité sûre, rack en polymousse à 50 positions avec boîte pour un transport facile
50
Interne
Oui
Polypropylène
41,6 mm
Oui
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot23224019 Type de certificatCertificat de qualité Date19/03/2025 Catalog Number430487
Numéro de lot20824041 Type de certificatCertificat de qualité Date13/03/2025 Catalog Number430487
Numéro de lot17824034 Type de certificatCertificat de qualité Date13/12/2024 Catalog Number430487
Numéro de lot17624040 Type de certificatCertificat de qualité Date27/11/2024 Catalog Number430487
Numéro de lot17724046 Type de certificatCertificat de qualité Date09/11/2024 Catalog Number430487
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    27
    Heures
    13
    Minutes
    52
    Secondes
    24
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Offre Corning Lab Products
    Code promotionnel24073
    Expire2025-04-25
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    12
    Heures
    13
    Minutes
    52
    Secondes
    24
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoire
    Code promotionnel25721
    Expire2025-05-01
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacons cryogéniques à filetage interne > Orange ; 1,2 ml ; Oui ; 500/boîte