Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire en U
Conçus pour faciliter l’utilisation tout en conservant le même environnement de croissance cellulaire que celui des modèles précédents. Les flacons de culture cellulaire en U Corning™ sont conçus de façon ergonomique, ce qui permet de réduire le nombre d’améliorer le raclage des cellules et d’utiliser une pipette plus grande.
Marque: Corning™ 430641U
287.39 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Type de bouchon : Disponible avec un bouchon ventilé, phénolique ou à joint
- 75 Surface de croissance cellulaire en cm2
- Moins de coins pour un raclage plus facile
- Prise plus facile avec un meilleur accès au bouchon
- Surface traitée pour culture tissulaire
- Apyrogènes
- La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI
- Stérilisé au niveau SAL 10-6
- Étanche aux fuites à 100 %
- Conforme à la norme BSE / TSE
- À col incliné
- Graduations moulées pour l’estimation de la mesure volumétrique
- Retrait facultatif de la pipette du liquide via le dessaisissement de la pipette
- Accès pour des pipettes de 50 ml maximum
- Conception d’empilage stable
- PS USP classe VI
- Fabriqués conformément aux normes BPFa
Spécification
9,2 oz | |
Verre | |
Lots numérotés pour faciliter la traçabilité | |
Rectangulaire | |
Oui | |
Ventilé/Fermé |
275 ml | |
Constance, hauts rendements cellulaires et viabilité | |
Cannelé | |
Traitement pour culture tissulaire, 3 couches | |
Stérile | |
75 cm2 |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Nouvelle offre Économisez maintenant
Produits destinés exclusivement à la recherche.Non destinés à des procédures de diagnostic ou thérapeutiques.