Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
Fabriqués en polystyrène vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale et un affichage au microscope sans déformation. Les flacons traités pour culture cellulaire Corning™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de conceptions et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre aux besoins en diagnostic des laboratoires.
51.94€ - 695.00€
Spécification
Matériau du bouchon | HDPE |
---|---|
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | Microbiologie aérobie et culture cellulaire |
Comprend | Lots numérotés pour faciliter la traçabilité |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10226821
![]() ![]() |
Corning™
431085 |
750 ml | Phénolique | Basse |
351.80€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10767442
![]() ![]() |
Corning™
431079 |
750 ml | Bouchon de transfert aseptique | Basse |
351.80€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10288990
![]() ![]() |
Corning™
430639 |
70 ml | Ventilé/Fermé | Cannelé |
345.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10619151
![]() ![]() |
Corning™
430168 |
70 ml | Bouchon de transfert aseptique | Cannelé |
695.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10156861
|
Corning™
430720 |
275 mL | Plug Seal | Canted | N/A | N/A | N/A | |||||
10439711
![]() ![]() |
Corning™
430823 |
600 ml | Bouchon de transfert aseptique | Cannelé |
251.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10585901
![]() ![]() |
Corning™
430825 |
600 ml | Ventilé/Fermé | Cannelé |
279.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10706872
![]() ![]() |
Corning™
430824 |
600 ml | Phénolique | Cannelé |
251.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10492371
|
Corning™
430641 |
275 mL | Vent | Canted | N/A | N/A | N/A | |||||
10790113
![]() ![]() |
Corning™
430372 |
70 ml | Phénolique | Cannelé |
692.94€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10296861
![]() ![]() |
Corning™
431080 |
750 ml | Ventilé/Fermé | Basse |
395.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10586281
![]() ![]() |
Corning™
431081 |
1000 ml | Bouchon de transfert aseptique | Basse |
246.01€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10144001
![]() ![]() |
Corning™
431082 |
1000 ml | Ventilé/Fermé | Basse |
278.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10176560
![]() |
Corning™
3000 |
900 ml | Phénolique | Col incliné |
51.94€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10340361
![]() |
Corning™
3001 |
900 ml | Vent | Col incliné | N/A | N/A | N/A | |||||
10300361
![]() |
Corning™
3151 |
720 mL | Ventilation | Fileté | N/A | N/A | N/A | |||||
10035230
![]() |
Corning™
3150 |
720 ml | Phenolic Style | Fileté | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Empilable, polystyrène
- Le traitement de surface pour culture cellulaire favorise une adhérence et une croissance cellulaires optimales
- Testé pour la stérilité, la toxicité, l’adhérence cellulaire et la favorisation de la croissance
- Les surfaces optiquement transparentes offrent une visualisation au microscope sans distorsion
- Numéro de lot imprimé pour la traçabilité des produits
- Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
- Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
- Bouchons à joint pour cultures étanches
- Bouchons ventilés pour réduire la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
- Jupe anti-bascule
- Graduations moulées
- Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
- Barre de support sur le dessus
- Le col repensé de 75 cm2 du flacon présente un col repensé pour améliorer le versement des milieux et mesure 1,4 po (3,6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; le bouchon d’aération présente un motif de cercles concentriques de style Costar™
Spécification
HDPE | |
Microbiologie aérobie et culture cellulaire | |
Rectangulaires | |
Oui |
Verre | |
Lots numérotés pour faciliter la traçabilité | |
Traitement pour culture tissulaire, 3 couches | |
Stérile |