Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
Fabriqués en polystyrène vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale et un affichage au microscope sans déformation. Les flacons traités pour culture cellulaire Corning™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de conceptions et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre aux besoins en diagnostic des laboratoires.
Marque: Corning™ 3150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Empilables, en PS
- Le traitement des surfaces pour culture cellulaire favorise la croissance et l’adhérence des cellules.
- Testés pour la stérilité, la toxicité et pour une croissance et une adhérence des cellules supérieures
- Surfaces optiquement transparentes offrant un affichage sans déformation lors de l’examen au microscope
- Numéro de lot imprimé pour une traçabilité des produits
- Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
- Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
- Bouchons à joint pour cultures étanches
- Bouchons ventilés pour minimiser la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
- Jupe anti-bascule
- Graduations moulées
- Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
- Barre de support sur le dessus
- Le col des flacons de 75 cm2 a été repensé pour améliorer le versement des milieux et mesure 1.4 po (3.6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; Le bouchon d’aération présente un motif de cercles concentriques Costar™.
Spécification
24.3 oz. | |
HDPE | |
Polystyrène | |
Lots numérotés pour faciliter la traçabilité | |
Rectangulaires | |
Oui | |
Phenolic Style |
Noir | |
720 ml | |
Pour une adhérence de cellules optimale | |
Fileté | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Stérile |
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
Taille: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
Taille: 7 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire > Straight neck; 162cm2 culture area; Phenolic cap; 720mL Volume
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu