Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
:
Canted necks (with antitip skirt); Culture area: 75cm2; Cap type: plug seal; 275mL; 100/Cs.
Description
- Empilables, en PS
- Le traitement des surfaces pour culture cellulaire favorise la croissance et l’adhérence des cellules
- Testés pour la stérilité, la toxicité et pour une croissance et une adhérence des cellules supérieures
- Surfaces optiquement transparentes offrant un affichage sans déformation lors de l’examen au microscope
- Numéro de lot imprimé pour une traçabilité des produits
- Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
- Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
- Bouchons à joint pour cultures étanches
- Bouchons ventilés pour minimiser la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
- Jupe anti-bascule
- Graduations moulées
- Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
- Barre de support sur le dessus
- Le col des flacons de 75 cm2 a été repensé pour améliorer le versement des milieux et mesure 1.4 po (3.6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; Le bouchon d’aération présente un motif de cercles concentriques Costar™
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 9,2 oz |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 275 ml |
| Matériau | Polystyrene |
| À utiliser avec (application) | For optimal cell attachment |
| Comprend | Lots numérotés pour faciliter la traçabilité |
| Type de goulot | Col incliné |
| Forme | Rectangulaires |
| Revêtement de surface | Tissue Culture Treated |
| Afficher plus |