Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
275 ml
600 ml
720 ml
750 ml
1000 ml
Type de bouchon:
Bouchon de transfert aseptique
Phénolique
Type phénolique
Ventilé/Fermé
Évent
Type de goulot:
Basse
Cannelé
Col incliné
Fileté
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
- Empilable, polystyrène
- Le traitement de surface pour culture cellulaire favorise une adhérence et une croissance cellulaires optimales
- Testé pour la stérilité, la toxicité, l’adhérence cellulaire et la favorisation de la croissance
- Les surfaces optiquement transparentes offrent une visualisation au microscope sans distorsion
- Numéro de lot imprimé pour la traçabilité des produits
- Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
- Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
- Bouchons à joint pour cultures étanches
- Bouchons ventilés pour réduire la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
- Jupe anti-bascule
- Graduations moulées
- Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
- Barre de support sur le dessus
- Le col repensé de 75 cm2 du flacon présente un col repensé pour améliorer le versement des milieux et mesure 1,4 po (3,6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; le bouchon d’aération présente un motif de cercles concentriques de style Costar™
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
- Certifications et labels de qualité
- Label Energy Star
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 2,36 oz |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 70 ml |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Microbiologie aérobie et culture cellulaire |
| Comprend | Lots numérotés pour faciliter la traçabilité |
| Type de goulot | Cannelé |
| Forme | Rectangulaires |
| Revêtement de surface | Traitement pour culture tissulaire, 3 couches |
| Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Documents
Product Information
Product Information
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
Taille: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
Taille: 7 MB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu