Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
Fabriqués en polystyrène vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale et un affichage au microscope sans déformation. Les flacons traités pour culture cellulaire Corning™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de conceptions et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre aux besoins en diagnostic des laboratoires.
Marque: Corning™ 431082
264.10 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Empilable, polystyrène
- Le traitement de surface pour culture cellulaire favorise une adhérence et une croissance cellulaires optimales
- Testé pour la stérilité, la toxicité, l’adhérence cellulaire et la favorisation de la croissance
- Les surfaces optiquement transparentes offrent une visualisation au microscope sans distorsion
- Numéro de lot imprimé pour la traçabilité des produits
- Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
- Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
- Bouchons à joint pour cultures étanches
- Bouchons ventilés pour réduire la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
- Jupe anti-bascule
- Graduations moulées
- Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
- Barre de support sur le dessus
- Le col repensé de 75 cm2 du flacon présente un col repensé pour améliorer le versement des milieux et mesure 1,4 po (3,6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; le bouchon d’aération présente un motif de cercles concentriques de style Costar™
Spécification
33,8 oz | |
HDPE | |
Verre | |
Lots numérotés pour faciliter la traçabilité | |
Rectangulaires | |
Oui | |
Ventilé/Fermé | |
370 ml |
Noir | |
1000 ml | |
Microbiologie aérobie et culture cellulaire | |
Basse | |
Traitement pour culture tissulaire, 3 couches | |
Stérile | |
225 cm2 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire > Cols inclinés ; Surface de culture : 225 cm2 ; Type de bouchon : ventilé ; Volume : 1000 ml ; 25/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu