Learn More
Corning™ Boîtes pour dosage biologique carrées de 245 mm non traitées
Disposent d’une grande surface de croissance de 500 cm2 permettant des dosages plus importants et une meilleure utilisation globale de l’espace dans les incubateurs. Les boîtes pour dosage biologique carrées Corning™ à profil bas non traitées de 245 mm constituent une excellente option pour les applications où l’adhérence des cellules n’est pas souhaitée.
Marque: Corning™ 431272
Description
Améliorent l’efficacité des dosages microbiens, notamment la réplication de la bibliothèque, le repiquage des colonies et les études de transfert de plages.
- Les boîtes en polystyrène sont dotées de microbilles d’empilage pour un empilement stable
- Compatibles avec divers robots automatisés de prélèvement et de repiquage de colonies
- Fournies avec des orifices d’aération pour un échange gazeux homogène
- Stériles et certifiées apyrogènes
- La conception brevetée (Numéro de brevet US 5 856 176) permet une meilleure manipulation
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
150 ml (puits) | |
500 cm2 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Couvercle | |
245 x 245 x 26 mm | |
245 mm | |
18 mm |
Fermeture incluse | |
Carré | |
Transparent | |
Jetable | |
Carré | |
Plaque de culture cellulaire | |
245 x 245 mm | |
245 mm | |
25 mm |