Learn More
Epredia™ Ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 60 lames grâce aux ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130 Epredia™, disponibles avec boîte en acier inoxydable ou en verre non autoclavable.
34.89€ - 157.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12687706
|
Epredia™
120 |
Poignée de portoir uniquement pour kits 117 et 130 |
92.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12627716
|
Epredia™
130 |
Kit de coloration manuelle 130 |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12637716
|
Epredia™
131 |
Bac à coloration uniquement pour le kit 130 |
58.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12647716
|
Epredia™
132 |
Couvercle pour bac à coloration uniquement (kit 121) |
43.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12677706
|
Epredia™
118 |
Couvercle pour bac à coloration uniquement, kit 117 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12667706
|
Epredia™
119 |
Bac à coloration uniquement pour le kit 117 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 60 lames grâce aux ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130 Thermo Scientific™, disponibles avec boîte en acier inoxydable ou en verre non autoclavable.
Ensemble de coloration manuelle complet 117 :
- Boîte à coloration 119 : acier inoxydable, dimensions intérieures de 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 in) ; capacité maximale de 750 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
- Portoir à coloration 120 : acier inoxydable ; capacité maximale de 60 lames ; taille de lame maximale de 75 x 50 mm (3 x 2 in)
- Couvercle pour boîte à coloration 118 : acier inoxydable
Ensemble de coloration manuelle complet 130 :
- Boîte à coloration 131 : verre non autoclavable, dimensions intérieures de 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 in) ; capacité maximale de 750 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
- Portoir à coloration 120 : acier inoxydable ; capacité maximale de 60 lames ; taille de lame maximale de 75 x 50 mm (3 x 2 in)
- Couvercle pour boîte à coloration 132 : acier inoxydable