Learn More
Epredia™ Ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Boîte de coloration uniquement, kit 130
Boîte de coloration, kit 117
Couvercle de boîte de coloration, kit 117
Couvercle pour bac à coloration
Kit de coloration manuelle 130
Poignée de portoir, kits 117 et 130
Conditionnement:
1 pièce
Description
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 60 lames grâce aux ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130 Thermo Scientific™, disponibles avec boîte en acier inoxydable ou en verre non autoclavable.
Ensemble de coloration manuelle complet 117 :
- Boîte à coloration 119 : acier inoxydable, dimensions intérieures de 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 in) ; capacité maximale de 750 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
- Portoir à coloration 120 : acier inoxydable ; capacité maximale de 60 lames ; taille de lame maximale de 75 x 50 mm (3 x 2 in)
- Couvercle pour boîte à coloration 118 : acier inoxydable
Ensemble de coloration manuelle complet 130 :
- Boîte à coloration 131 : verre non autoclavable, dimensions intérieures de 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 in) ; capacité maximale de 750 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
- Portoir à coloration 120 : acier inoxydable ; capacité maximale de 60 lames ; taille de lame maximale de 75 x 50 mm (3 x 2 in)
- Couvercle pour boîte à coloration 132 : acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Profondeur (impériale) intérieure | 2,95 in |
| Profondeur (métrique) intérieure | 75 mm |
| Matériau de la boîte | Acier inoxydable |
| Longueur (impériale) intérieure | 7,95 in |
| Longueur (métrique) intérieure | 202 mm |
| Largeur (impériale) intérieure | 3,35 in |
| Largeur (métrique) intérieure | 85 mm |
| Type de produit | Boîte de coloration, kit 117 |
| Solution Capacity | 750 ml |