Learn More
Epredia™ Ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130
Code produit. 12637716 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Boîte de coloration uniquement, kit 130
Boîte de coloration, kit 117
Couvercle de boîte de coloration, kit 117
Couvercle pour bac à coloration
Kit de coloration manuelle 130
Poignée de portoir, kits 117 et 130
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12637716
Marque: Epredia™ 131
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 60 lames grâce aux kits de coloration manuelle complets Epredia™ 117 et 130, disponibles avec boîte en acier inox ou en verre non autoclavable.
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 60 lames grâce aux ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130 Thermo Scientific™, disponibles avec boîte en acier inoxydable ou en verre non autoclavable.
Kit de coloration manuelle complet 117 :
  • Boîte à coloration 119 : Acier inoxydable, dimensions intérieures de 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 po), contient jusqu’à 750 ml de solution avec un rack de coloration entièrement rempli.
  • Portoir à coloration 120 : Acier inoxydable, contient jusqu’à 60 lames, dimension maximale des lames : 75 x 50 mm (3 x 2 po).
  • Couvercle pour boîte à coloration 118 : Acier inox
Kit de coloration manuelle complet 130 :
  • Boîte à coloration 131 : Verre non autoclavable, dimensions intérieures : 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 po), contient jusqu’à 750 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
  • Portoir à coloration 120 : Acier inoxydable, contient jusqu’à 60 lames, dimensions maximales des lames : 75 x 50 mm (3 x 2 po)
  • Couvercle pour boîte à coloration 132 : Acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profondeur (impériale) intérieure 2,8 in
Profondeur (métrique) intérieure 72 mm
Matériau de la boîte Verre non autoclavable
Longueur (impériale) intérieure 7,95 in
Longueur (métrique) intérieure 202 mm
Largeur (impériale) intérieure 4,4 in
Largeur (métrique) intérieure 112 mm
Type de produit Boîte de coloration uniquement, kit 130
Solution Capacity 750 mL