Learn More
Epredia™ Ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 60 lames grâce aux kits de coloration manuelle complets Epredia™ 117 et 130, disponibles avec boîte en acier inox ou en verre non autoclavable.
Marque:  Epredia™ 132
Code produit. 12647716
  • 44.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 60 lames grâce aux ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130 Thermo Scientific™, disponibles avec boîte en acier inoxydable ou en verre non autoclavable.
Kit de coloration manuelle complet 117 :
  • Boîte à coloration 119 : Acier inoxydable, dimensions intérieures de 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 po), contient jusqu’à 750 ml de solution avec un rack de coloration entièrement rempli.
  • Portoir à coloration 120 : Acier inoxydable, contient jusqu’à 60 lames, dimension maximale des lames : 75 x 50 mm (3 x 2 po).
  • Couvercle pour boîte à coloration 118 : Acier inox
Kit de coloration manuelle complet 130 :
  • Boîte à coloration 131 : Verre non autoclavable, dimensions intérieures : 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 po), contient jusqu’à 750 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
  • Portoir à coloration 120 : Acier inoxydable, contient jusqu’à 60 lames, dimensions maximales des lames : 75 x 50 mm (3 x 2 po)
  • Couvercle pour boîte à coloration 132 : Acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Couvercle pour bac à coloration
Nom du produit
Epredia™ Ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130 >