Learn More
Epredia™ Ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 60 lames grâce aux kits de coloration manuelle complets Epredia™ 117 et 130, disponibles avec boîte en acier inox ou en verre non autoclavable.
Marque:  Epredia™ 118
Code produit. 12677706
Description
Description
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 60 lames grâce aux ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130 Thermo Scientific™, disponibles avec boîte en acier inoxydable ou en verre non autoclavable.
Ensemble de coloration manuelle complet 117 :
  • Boîte à coloration 119 : acier inoxydable, dimensions intérieures de 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 in) ; capacité maximale de 750 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
  • Portoir à coloration 120 : acier inoxydable ; capacité maximale de 60 lames ; taille de lame maximale de 75 x 50 mm (3 x 2 in)
  • Couvercle pour boîte à coloration 118 : acier inoxydable
Ensemble de coloration manuelle complet 130 :
  • Boîte à coloration 131 : verre non autoclavable, dimensions intérieures de 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 in) ; capacité maximale de 750 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
  • Portoir à coloration 120 : acier inoxydable ; capacité maximale de 60 lames ; taille de lame maximale de 75 x 50 mm (3 x 2 in)
  • Couvercle pour boîte à coloration 132 : acier inoxydable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Staining Dish Cover, Assy 117
Nom du produit
Epredia™ Ensembles de coloration manuelle complets 117 et 130 >