Learn More
Micronova™ Stylos pour salles blanches
BIOPHARMA
Ces stylos-bille à faible teneur en sodium et indélébiles sont dotés d’un corps en PP unique qui limite la génération de particules et résiste aux lingettes à l’IPA, aux agents de blanchiment et au phénol. Options : irradiés, avec capuchon ou avec clic, et avec encre noire, bleue ou rouge.
Marque:  Micronova™ PEN-02
37.27 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13187716
  • 41.30€ / 10 pièces
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Encre à faible teneur en sodium
Les stylos-bille pour salle blanche Micronova, avec de l’encre à faible teneur en sodium et des corps à faible teneur en particules, sont conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche et environnement d’asepsie. Les stylos irradiés aux rayons gamma sont adaptés à l’asepsie ISO 5 et à d’autres zones de production propres.
  • Stylos-bille pour salle blanche avec encre indélébile à faible teneur en sodium
  • Conçus pour la documentation et l’étiquetage en salle blanche
  • Corps en PP haute densité, blanc
  • Résistent aux lingettes imbibées d’IPA, d’agents de blanchiment et de phénol
  • Options : avec capuchon ou rétractables
  • Encre noire, bleue ou rouge
  • Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
Spécification
Spécification
HDPE
Bouché
Non autoclavable
Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement aseptique
Non stérile
Bleu
5,75 in
Non
Stylo pour salle blanche
Pointe de 0,7 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot047149-000 Type de certificatCertificat de conformité Date17/03/2025 Catalog NumberPEN-02
Numéro de lot046735-000 Type de certificatCertificat de conformité Date12/12/2024 Catalog NumberPEN-02
Numéro de lot044359-000 Type de certificatCertificat de conformité Date11/11/2024 Catalog NumberPEN-02
Numéro de lot046081-000 Type de certificatCertificat de conformité Date25/10/2024 Catalog NumberPEN-02
Numéro de lot045763-000 Type de certificatCertificat de conformité Date15/10/2024 Catalog NumberPEN-02
Nom du produit
Micronova™ Stylos pour salles blanches > Stylo pour salle blanche, stylo-bille avec encre à faible teneur en sodium, bleu