Learn More
Micronova™ LabMarker résistant à l’IPA
Marqueur permanent à pointe fine avec encre résistante à l’alcool qui tient sur des surfaces froides ou humides, des sacs en plastique et des articles de laboratoire jetables.
Marque: Micronova™ PEN-40
82.84 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Avec encre à séchage rapide permanente résistante à l’IPA
Le marqueur LabMarker résistant à l’IPA Micronova est doté d’encre permanente à séchage rapide et résistante à l’alcool qui tient sur une gamme de surfaces et ne s’effacera pas sur du verre, du métal ou de la porcelaine réutilisables, mais qui peut être frotté. Disponibles irradiées aux rayons gamma pour les zones aseptiques.
- Marqueur permanent noir à pointe fine
- Encre à séchage rapide, résistante à l’alcool
- Marquage sur surfaces froides ou humides, sachets en plastique ou matériel de laboratoire jetable
- Résistant sur le verre, le métal et la porcelaine, mais peut être frotté
- Disponible irradiée aux rayons gamma pour les zones aseptiques
Spécification
Fine | |
Noir | |
Non stérile | |
Non | |
2 mL |
Stylo pour salle blanche | |
Non autoclavable | |
Polypropylène haute densité | |
Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement d’asepsie | |
5,25 in |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
047301-000 | Certificat de conformité | 09/04/2025 | PEN-40 |
048424-000 | Certificat de conformité | 31/03/2025 | PEN-40 |
048299-000 | Certificat de conformité | 31/03/2025 | PEN-40 |
048423-000 | Certificat de conformité | 19/03/2025 | PEN-40 |
048424-000 | Certificat de qualité | 04/04/2025 | PEN-40 |