Learn More
Fisherbrand™ Marqueurs permanents
Description
Les marqueurs permanents Fisherbrand™écrivent sur du verre, des films, du bois, du plastique, du métal, du caoutchouc et de la porcelaine. Parfaits pour les sachets à échantillons, les lames de microscope, les diapositives, la verrerie de laboratoire et bien plus encore. Écrivez sur toutes les surfaces.
- Produisez des lignes ultra-fines précises de 0,3 mm de large
- L’encre permanente étanche et sans décolaration sèche presque instantanément
- Un bouchon hermétique à joint étanche empêche le dessèchement et assure l’écriture immédiate même après un stockage prolongé
- La longue jambe unique en acier inox permet une écriture précise dans un espace confiné
Informations sur la commande
Le lot comprend six stylos noirs opaques, deux rouges vifs, deux bleus et deux verts
Spécification
0.3 mm Ultra Fine | |
Noir | |
Acier inoxydable | |
6 Paquets |
Marqueur permanent | |
Non résistant aux produits chimiques | |
Marqueurs parfaits pour les échantillons de laboratoire, les lames de microscope, les diapositives, les béchers en verre et en plastique ainsi que les sachets d’échantillonnage en plastique | |
0,3 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Marqueurs permanents > Noir
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu