Learn More
Micronova™ LabMarker résistant à l’IPA irradié
Marqueur permanent à pointe fine avec encre résistante à l’alcool qui tient sur des surfaces froides ou humides, des sacs en plastique et des articles de laboratoire jetables.
Marque: Micronova™ PEN-40IR
82.25 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Avec encre à séchage rapide permanente résistante à l’IPA
Le LabMarker résistant à l’IPA irradié Micronova est doté d’une encre permanente à séchage rapide et résistante à l’alcool qui tient sur une gamme de surfaces et ne s’enlève pas sur du verre, du métal ou de la porcelaine réutilisables, mais qui peut être frottée. Disponibles irradiées aux rayons gamma pour les zones aseptiques.
- Marqueur permanent noir à pointe fine
- Encre à séchage rapide, résistante à l’alcool
- Marquage sur surfaces froides ou humides, sachets en plastique ou matériel de laboratoire jetable
- Résistant sur le verre, le métal et la porcelaine, mais peut être frotté
- Disponible irradiée aux rayons gamma pour les zones aseptiques
Spécification
HDPE | |
5,25 in | |
Non | |
Stylo pour salle blanche | |
Fine |
Noir | |
Non autoclavable | |
Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement aseptique | |
Stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
048439-000 | Certificat de qualité | 14/03/2025 | PEN-40IR |
046734-000 | Certificat de qualité | 04/02/2025 | PEN-40IR |
046733-000 | Certificat de qualité | 21/01/2025 | PEN-40IR |
046303-000 | Certificat de qualité | 02/12/2024 | PEN-40IR |
046446-000 | Certificat de qualité | 02/12/2024 | PEN-40IR |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
33Heures
9Minutes
37Secondes
8Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %