Learn More
Thermo Scientific™ Marqueurs et stylos permanents pour la cryogénie
GREENER_CHOICE
Identifiez les échantillons et les boîtes de stockage de façon permanente grâce à ces marqueurs et stylos permanents pour matériel cryogénique.
Marque:  Thermo Scientific™ 343850
122.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10584561
  • 164.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Écrivez de façon permanente sur les échantillons et boîtes de stockage avec les marqueurs et stylos permanents pour la cryogénie Thermo Scientific™, résistant facilement à des températures de stockage froides.
Caractéristiques :
  • Les marqueurs de matériel cryogénique Nunc™ et Nalgene™ sont disponibles dans plusieurs couleurs pour l’identification manuscrite permanente des échantillons
  • Utilisez ces marqueurs à la main ou dans l’ID Scribe pour un débit plus élevé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
Marqueur permanent à stylo cryogénique Nunc
10
1
Nom du produit
Thermo Scientific™ Marqueurs et stylos permanents pour la cryogénie > Marqueur permanent Nunc Cryo Pen, noir
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.