Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées en PP de classe B avec échelle bleue augmentée
Utilisez ces éprouvettes pour l’industrie agro-alimentaire et les applications de mesure de volume. Les éprouvettes graduées en PP classe B VITLAB™ avec échelle bleue en relief possèdent une échelle bleue gravée, en relief et facile à lire et des traits circulaires aux principaux points de l’échelle.
Marque: VITLAB™ 648081
Description
- Éprouvette graduée en polypropylène hautement translucide
- La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité
- Étalonnée pour son volume (In)
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706.
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Spécification
Polypropylène | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Classe B. | |
1 ml | |
Rond | |
Bleu | |
200 mm |
plusmn;1 ml | |
6/boîte | |
27 mm | |
plusmn; 1 ml | |
Industrie alimentaire et mesure du volume | |
Hexagonale | |
Bouteille graduée |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.