Learn More
Éprouvettes en polypropylène Azlon™ avec graduations imprimées
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Base hexagonale pour une grande stabilité
- L’absence d’effet ventouse empêche l’éprouvette d’adhérer aux surfaces humides et réduit au maximum les déversements
- Le polypropylène ultra-transparent offre une meilleure visibilité et une meilleure résistance aux produits chimiques
- Classe B.
- Conforme à ISO 6706
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | plusmn;1 ml |
| Certifications/Conformité | ISO 6706 |
| Classe | Classe B. |
| Balance | Bleu |
| Diamètre (métrique) | 26 mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Graduations | 1 ml |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Afficher plus |