Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi fine
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modèle:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PP-9-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
513-7PP-9-5
Intensité de champ:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Épaisseur (métrique) de paroi:
0,46 mm
0,55 mm
Conditionnement:
Pack de 5
Description
Includes
Tube et bouchon jetable
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.
- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
- Classe hydrolytique 1
- En verre borosilicaté conforme aux exigences de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1 ; Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Spécification
| Camber (Metric) | 38 µm |
| Concentricity (Metric) | 254 µm |
| Longueur (métrique) | 228,6 mm |
| Matériau | Glass (Type 1, Class A) |
| Type de produit | High Precision NMR Sample Tube |
| Diamètre (métrique) externe | 9,9935±0,0065 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 8,90±0,13 mm |
| Intensité de champ | 100 MHz |
| À utiliser avec (application) | Pour les expériences nécessitant une qualité d’alignement extrême (expériences et études impliquant des échantillons biologiques avec champ élevé / ultra-élevé, sans centrifugation, multidimensionnelles, multi-noyaux et polarisation nucléaire dynamique) |
| Longueur (impériale) | 9 po |
| Afficher plus |