Learn More
Brand™ Éprouvettes de mesure de forme haute de classe B avec graduations en relief
En polypropylène hautement translucide et conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706. Les éprouvettes de mesure de forme haute de classe B BRAND™ avec graduations en relief peuvent résister à une exposition à des températures pouvant atteindre 80°C sans entraîner de dépassement permanent des limites d’erreur. Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
Marque: Brand™ 35028
37.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriqués en PP de haute pureté.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In).
- L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
- Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
- La base hexagonale leur confère une stabilité et les empêche de basculer accidentellement.
- Le bec verseur intégré réduit les déversements.
Spécification
Classe B. | |
Autoclavables | |
80deg;C | |
Rond | |
200 mm |
1 ml | |
plusmn; 1 ml | |
1 ml | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |