Learn More
BRAND™ Éprouvette graduée en polypropylène de forme courte
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | plusmn;1 ml |
| Classe | Classe B. |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Balance | Ciselé |
| Quantité | 10 |
| Graduations | 1 ml |
| Limite d’erreur | 1,0 mL |
| Température max. | 80deg;C |
| Afficher plus |