Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en polypropylène Nalgene™
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées équipées de larges becs verseurs et de graduations intégrées.
Marque: Thermo Scientific™ 3662-0100
19.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ équipées d’un large bec verseur, de graduations intégrées et d’une large base bleue. Parce qu’elles sont dépourvues de ménisque, rien ne gêne la lecture, ce qui élimine les conjectures. Les éprouvettes peuvent être stérilisées chimiquement et sont adaptées à un usage alimentaire.
Caractéristiques :- Excellente résistance chimique pour un large éventail de solutions
- Résiste à des températures atteignant 135°C (275°F) dans une grande variété d’utilisations
- Autoclavables (l’autoclavage affecte la précision)
- Graduations intégrées par sérigraphie facilitant la lecture (modèles de 10 ml à 1 litre uniquement)
Informations de commande :
Conditionnement individuel
Spécification
100 ml | |
±1 ml | |
ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, partie 177.1520 | |
12 | |
1,52 po | |
38,6 mm | |
Autoclavables | |
121°C | |
26,4 mm | |
250°F | |
9,88 po | |
Bouteille graduée |
Polypropylène | |
Bouteille en polypropylène graduée, 100 ml | |
1 | |
Pour son volume contenu, pour délivrer un volume donné | |
3 ml à 100 ml par incréments de 1 ml | |
1 ml | |
± 1.0 ml | |
Rond | |
1,04 po | |
Hexagonale | |
251,1 mm | |
Oui |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7366469010 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 3662-0100 |
7431009010 | Certificat de conformité | 17/03/2024 | 3662-0100 |
7428837010 | Certificat de conformité | 17/03/2024 | 3662-0100 |
7407863010 | Certificat de conformité | 05/01/2023 | 3662-0100 |
7396762010 | Certificat de conformité | 02/09/2022 | 3662-0100 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.