Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en PMP de classe B
Clear volumetric flask with ring mark individually calibrated to ‘In’.
19.50€ - 82.65€
Spécification
Étalonnage | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Matériau | PMP |
Plage de températures (métrique) | 60°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11857890
|
VITLAB™
67395 |
100 mL | Bouchon NS 14/23 |
29.70€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17857820
|
VITLAB™
67795 |
10 ml | Bouchon NS 10/19 |
19.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10344711
|
VITLAB™
67695 |
1 000 ml | Bouchon NS 24/29 |
23.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11847890
|
VITLAB™
67295 |
50 ml | Bouchon NS 12/21 |
26.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17817820
|
VITLAB™
67595 |
500 mL | Bouchon NS 19/26 |
39.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15757257
|
VITLAB™
67295 |
50 ml | Bouchon NS 12/21 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11817920
|
VITLAB™
67795 |
10 ml | Bouchon NS 10/19 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10039110
|
VITLAB™
67595 |
500 mL | Bouchon NS 19/26 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Fiole jaugée à rodage classe B• Conformité DIN EN ISO 1042
• Fiole et bouchon rodé normalisé en polypropylène PP ou polyméthylpentène PMP
• Graduation bleue
• Fiole PMP
Spécification
Oui | |
Polypropylène | |
60°C | |
B |
DIN EN ISO 1042 | |
PMP | |
Autoclavable |