missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Fiole jaugée en PMP de classe B

Clear volumetric flask with ring mark individually calibrated to ‘In’.

Marque:  VITLAB™ 67795

Code nomenclature Nacres: NB.43

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17857820

  • 19.50€ / 2 pièces
Expédition estimée: 22-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Transparent
  • Tolérances de classe B conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • La contrainte thermique jusqu’à 121°C (autoclavage) ne dépasse pas en permanence la limite de tolérance
  • Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à 60°C maximum
Spécification

Spécification

Oui
PP
10 ml
90 mm
6
± 0,08 ml
Oui
DIN EN ISO 1042
Transparent
PMP
Bouchon NS 10/19
60deg;C
Autoclavables
B
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions