Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en PMP de classe B
Clear volumetric flask with ring mark individually calibrated to ‘In’.
Marque: VITLAB™ 67695
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Transparent
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- La contrainte thermique jusqu’à 121°C (autoclavage) ne dépasse pas en permanence la limite de tolérance
- Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à 60°C maximum
Spécification
Oui | |
Polypropylène | |
1 000 ml | |
310 mm | |
3 | |
± 0,8 ml | |
Oui |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
PMP | |
Bouchon NS 24/29 | |
60°C | |
Autoclavable | |
B |