Learn More
Brand™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Les pipettes à poire de classe AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot par emballage du fabricant. Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
Marque:  Brand™ 30515
63.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11853980
  • 75.80€ / 6 pièces
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
  • Délai de réponse : 5 secondes.
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
  • Également disponible sur demande avec certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour délivrer un volume donné
AS
Oui
Marquage DE-M
0,03 mL
25 ml
DIN EN ISO 648, DIN 12691
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Ambré
6/boîte
Bleu
Pipette volumétrique avec bulbe
Nom du produit
Brand™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS > Capacité : 25 ml