Learn More
Hanna Instruments™ Testeur de pH et pièce de rechange Checker™
Pour une utilisation avec pratiquement n’importe quelle électrode qui partage le même connecteur.
Marque: Hanna Instruments™ HI98103
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gamme de pH de 0,00 à 14,00
- Haute précision avec une résolution de pH de 0,1
- 1,5V
- HR max 95 %
- Avec écran LCD et étalonnage manuel en deux points
- Durée de vie moyenne des piles de 3 000 heures
Spécification
pH | |
plusmn;0,2 pH | |
pH de 0 à 14 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hanna Instruments™ Testeur de pH et pièce de rechange Checker™ > Testeur de pH
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu