Learn More
VITLAB™ Flacon volumétrique PMP de classe A
Déterminez les volumes avec précision pour des mesures exactes dans les applications de laboratoire grâce à ces flacons. Les flacons volumétriques en PMP de classe A VITLAB™ possèdent un seul trait de graduation qui définit exactement le volume étalonné. Disponibles en PMP hautement transparent clair ou absorbant les UV pour le stockage des substances photosensibles.
23.10€ - 106.26€
Spécification
Étalonnage | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
Matériau | PMP |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Description | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Description | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17827810
|
VITLAB™
67304 |
100 ml | 180 mm | Bouchon NS 14/23 | ±0.10 ml |
35.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17827820
|
VITLAB™
67704 |
10 ml | 90 mm | Fiole jaugée PMP classe A avec bouchon NS 10/19 | ± 0,04 ml |
23.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11877253
|
VITLAB™
67104 |
25 ml | 115 mm | Flacon volumétrique PMP classe A avec bouchon NS 10/19 | ±0,04 ml |
24.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17847810
|
VITLAB™
67404 |
250 ml | 235 mm | Flacon volumétrique PMP classe A avec bouchon NS 19/26 | ± 0,15 ml |
45.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17887810
|
VITLAB™
67504 |
500 ml | 270 mm | Fiole jaugée PMP classe A avec bouchon NS 19/26 | ± 0,25 ml |
46.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11328553
|
VITLAB™
67604 |
1000 ml | 310 mm | Fiole jaugée PMP classe A avec bouchon NS 24/29 | ± 0,40 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10395801
|
VITLAB™
67304 |
100 ml | 180 mm | Bouchon NS 14/23 | ±0.10 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11398543
|
VITLAB™
67304 |
100 ml | 180 mm | Bouchon NS 14/23 | ±0.10 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10204461
|
VITLAB™
67404 |
250 ml | 235 mm | Flacon volumétrique PMP classe A avec bouchon NS 19/26 | ± 0,15 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10116074
|
VITLAB™
675040 |
500 ml | 270 mm | Class A PMP Volumetric Flask with Colored screw cap | ±0.25 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11318553
|
VITLAB™
67504 |
500 ml | 270 mm | Fiole jaugée PMP classe A avec bouchon NS 19/26 | ± 0,25 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10298074
|
VITLAB™
676040 |
1000 ml | 310 mm | Class A PMP Volumetric Flask with Colored screw cap | ±0.40 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11827920
|
VITLAB™
67704 |
10 ml | 90 mm | Fiole jaugée PMP classe A avec bouchon NS 10/19 | ± 0,04 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11388543
|
VITLAB™
67204 |
50 ml | 150 mm | Fiole jaugée PMP classe A avec bouchon NS 12/21 | ± 0,06 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Protège les échantillons en toute sécurité contre les effets de la lumière, tout en conservant une grande transparence pour permettre de régler les volumes avec précision
- Avec marque de graduation étalonnée individuellement à ‘In’
- Tolérances de classe A conformes aux normes DIN/ISO 1042
- Avec numéro de lot imprimé et certificat de lot
- La contrainte thermique jusqu’à 121°C (autoclavage) ne dépasse pas en permanence la limite de tolérance
- Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à maximum 60°C
- Également disponible avec un certificat d’étalonnage DAkkS ou certificat de qualité individuel
Spécification
Oui | |
DIN EN ISO 1042 | |
PMP | |
A |