Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en PMP de classe A
Code produit. 17827820
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Hauteur (métrique):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Description:
Bouchon NS 14/23
Fiole jaugée PMP classe A avec bouchon NS 12/21
Fiole jaugée PMP classe A avec bouchon NS 24/29
Flacon jaugé en PMP de classe A avec bouchon à vis coloré
Flacon volumétrique PMP classe A avec bouchon NS 10/19
Flacon volumétrique PMP classe A avec bouchon NS 19/26
Tolérance:
±0,04 ml
±0,25 ml
±0,40 ml
±0.06 ml
± 0,04 ml
± 0,10 ml
± 0,15 ml
± 0,25 ml
± 0,40 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 17827820
Marque: VITLAB™ 67704
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Déterminez les volumes avec précision pour des mesures exactes dans les applications de laboratoire grâce à ces flacons. Les flacons volumétriques en PMP de classe A VITLAB™ possèdent un seul trait de graduation qui définit exactement le volume étalonné. Disponibles en PMP hautement transparent clair ou absorbant les UV pour le stockage des substances photosensibles.
  • Protection des échantillons contre les effets de la lumière, haute transparence permettant de déterminer les volumes avec précision
  • Avec trait de graduation étalonné individuellement pour son volume ‘In’
  • Tolérances de classe A conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Numéro de lot imprimé et certificat de lot
  • La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 121°C (autoclavage) n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance.
  • Pour préserver les traits de graduation, ne pas nettoyer à plus de 60°C
  • Également disponible avec un certificat d’étalonnage DAkkS ou un certificat de qualité individuel
Spécification
Étalonnage Oui
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Description Flacon volumétrique PMP classe A avec bouchon NS 10/19
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau PMP
Hauteur (métrique) 90 mm
Tolérance ± 0,04 ml
Classe A