Learn More
VITLAB™ Flacon volumétrique PMP de classe A
Déterminez les volumes avec précision pour des mesures exactes dans les applications de laboratoire grâce à ces flacons. Les flacons volumétriques en PMP de classe A VITLAB™ possèdent un seul trait de graduation qui définit exactement le volume étalonné. Disponibles en PMP hautement transparent clair ou absorbant les UV pour le stockage des substances photosensibles.
Marque: VITLAB™ 676040
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Protection des échantillons contre les effets de la lumière, haute transparence permettant de déterminer les volumes avec précision
- Avec trait de graduation étalonné individuellement pour son volume ‘In’
- Tolérances de classe A conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Numéro de lot imprimé et certificat de lot
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 121°C (autoclavage) n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance.
- Pour préserver les traits de graduation, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Également disponible avec un certificat d’étalonnage DAkkS ou un certificat de qualité individuel
Spécification
Yes | |
Opaque | |
1000 ml | |
310 mm | |
Classe A |
DIN EN ISO 1042 | |
Class A PMP Volumetric Flask with Colored screw cap | |
PMP (polyméthylpentène) | |
±0.40 mL |