Learn More
VITLAB™ Flacon volumétrique PMP de classe A
Déterminez les volumes avec précision pour des mesures exactes dans les applications de laboratoire grâce à ces flacons. Les flacons volumétriques en PMP de classe A VITLAB™ possèdent un seul trait de graduation qui définit exactement le volume étalonné. Disponibles en PMP hautement transparent clair ou absorbant les UV pour le stockage des substances photosensibles.
Marque: VITLAB™ 67404
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Protège les échantillons en toute sécurité contre les effets de la lumière, tout en conservant une grande transparence pour permettre de régler les volumes avec précision
- Avec marque de graduation étalonnée individuellement en ‘pouces’
- Tolérances de classe A conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Avec numéro de lot imprimé et certificat de lot
- La contrainte thermique jusqu’à 121°C (autoclavage) ne dépasse pas en permanence la limite de tolérance
- Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à 60°C maximum
- Également disponible avec un certificat d’étalonnage DAkkS ou certificat de qualité individuel
Spécification
Oui | |
Transparent | |
250 ml | |
235 mm | |
A |
DIN EN ISO 1042 | |
Flacon volumétrique PMP classe A avec bouchon NS 19/26 | |
PMP | |
± 0,15 ml | |
Bouchon rodé standard |