Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en PMP de classe A
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Hauteur (métrique):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Description:
Bouchon NS 14/23
Fiole jaugée PMP classe A avec bouchon NS 12/21
Fiole jaugée PMP classe A avec bouchon NS 24/29
Flacon jaugé en PMP de classe A avec bouchon à vis coloré
Flacon volumétrique PMP classe A avec bouchon NS 10/19
Flacon volumétrique PMP classe A avec bouchon NS 19/26
Tolérance:
±0,04 ml
±0,25 ml
±0,40 ml
±0.06 ml
± 0,04 ml
± 0,10 ml
± 0,15 ml
± 0,25 ml
± 0,40 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
- Protection des échantillons contre les effets de la lumière, haute transparence permettant de déterminer les volumes avec précision
- Avec trait de graduation étalonné individuellement pour son volume In
- Tolérances de classe A conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Numéro de lot imprimé et certificat de lot
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 121°C (autoclavage) n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance.
- Pour préserver les traits de graduation, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Également disponible avec un certificat d’étalonnage DAkkS ou un certificat de qualité individuel
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Oui |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Couleur | Transparent |
| Description | Fiole jaugée PMP classe A avec bouchon NS 24/29 |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | PMP |
| Hauteur (métrique) | 310 mm |
| Tolérance | ± 0,40 ml |
| Classe | A |
| Type de bouchon | Bouchon rodé standard |