Learn More
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™ Code produit.: 15970721
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™
Code produit. 15970721 Tous les produits Thermo Scientific Produits
4 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Code produit. 15970721
Marque: Thermo Scientific T001044000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez. L’isopropanol Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, TLC, ACS et spectrophotométrie.
L’isopropanol Chromplete répond aux exigences analytiques de l’USP et convient pour une utilisation dans :
  • L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Analyse des pesticides par GC ou HPLC
  • Spectrophotométrie UV
  • Chromatographie préparative
  • Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
  • Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
  • Analyses d’extraction/concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -90°C
Absorbance ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
% min. CAS 0.999
Couleur ≤ 5 APHA
Point d’ébullition 83°C
Quantité 4 L
Conditionnement Verre ambré
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Chromplete
Résidus après évaporation ≤ 1.0 ppm
Notes de pourcentage du dosage Minimum, GC-FID
Numéro UN 1219
Eau ≤0.05%
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticide/Spectrophotométrie
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1885655 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT001042500,T001041000,T001044000
Numéro de lot1885798 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT001042500,T001041000,T001044000
Numéro de lot1987384 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberT001042500,T001041000,T001044000
Numéro de lot2231873 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberT001042500,T001041000,T001044000
Numéro de lot2242778 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberT001042500,T001041000,T001044000
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™ >