Learn More
Isopropanol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 l
5 l
25 L
25 l
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Description
Isopropanol, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
pH | 7 |
Point de fusion | -89,5°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 81°C |
Quantité | 2.5 l |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 43 mmHg à 20°C |
Viscosité | 2.27 mPaS à 20°C |
Poids de la formule | 60.1 g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Propan-2-ol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Propan-2-ol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Isopropanol, extra pur, SLR, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu