Learn More
2-Propanol, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11325327
2-Propanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325327
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Code produit. 11325327
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040983.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Convient à l’analyse environnementale, des pesticides et du GC
Suitable for environmental and GC analysis. Used in making cosmetics, skin and hair preparations, pharmaceuticals, perfumes, lacquer formulations, dye solutions, anti freezes, soaps and window cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion °C to 90°C
Note relative au nom GC Grade
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.785 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 82°C to 83°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 12°C (53°F)
Température d’allumage 455°C (851°F)
Odeur Alcohol-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.377
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Tension de vapeur 48 hPa (36mm Hg) at 20°C
Beilstein 635639
Informations sur la solubilité Miscible in water,benzene,chloroform,ethanol,ether,glycerine and acetone.
Poids de la formule 60.1
Qualité GC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY04K622 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/02/2025 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
Numéro de lotZ20K616 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
Numéro de lotX25K959 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
Numéro de lotX04K957 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
Numéro de lotX04K958 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propan-2-ol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Propan-2-ol
Nom du produit
2-Propanol, Thermo Scientific Chemicals >