Learn More
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™
Code produit. 15950721 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
Code produit. 15950721
Marque: Thermo Scientific T001041000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez. L’isopropanol Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, TLC, ACS et spectrophotométrie.
L’isopropanol Chromplete répond aux exigences analytiques de l’USP et convient pour une utilisation dans :
  • L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Analyse des pesticides par GC ou HPLC
  • Spectrophotométrie UV
  • Chromatographie préparative
  • Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
  • Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
  • Analyses d’extraction/concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -90°C
Absorbance ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
% min. CAS 0.999
Couleur ≤ 5 APHA
Point d’ébullition 83°C
Quantité 1 L
Conditionnement Verre ambré
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Chromplete
Résidus après évaporation ≤ 1.0 ppm
Notes de pourcentage du dosage Minimum, GC-FID
Numéro UN 1219
Eau ≤0.05%
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Poids moléculaire (g/mol) 60.1
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticide/Spectrophotométrie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.