Learn More
Hecht Karl™ Assistant™ Centrifuge Tubes ASTM
Cylindrical Assistant™ Centrifuge Tubes ASTM feature a conical bottom, with ASSISTENT-PERMANENT fused blue graduation marks. Manufactured from borosilicate glass 3.3, they comply with ASTM D 96 DIN 51793.
Marque: Hecht Karl™ 40930010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cylindrical centrifuge tubes with conical bottom
- ASSISTANT-PERMANENT fused blue graduations
- Borosilicate glass 3.3
Spécification
ASTM D 96 DIN 51793 | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
Cylindrique | |
Conique |
100 mL | |
Centrifuge applications and general lab use | |
3.4 oz. | |
Centrifuge Tube |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hecht Karl™ Assistant™ Centrifuge Tubes ASTM > Assistant™ Centrifuge Tubes ASTM; Capacity: 100 mL (3.4 oz.)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu