Ajouter au panier
- Home
- Products
- Microplaques
- Microplaques de culture cellulaire
- Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Sauvegardez cet article dans vos favoris pour le retrouver facilement !
Sauvegardé !
Rendez-vous dans l’espace « Mes Listes »
Vous avez atteint la limite de 350 produits favoris.
Gérer vos favoris
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Code produit. 104397618/boîte ; 32/carton
Click to view available options
Conditionnement:
8/boîte ; 32/carton
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit. 10439761
Marque: Greiner Bio-One 781080
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène Non cytotoxiqueCompatible avec les systèmes automatisésVolume utile flexibleProfil de puits à coins arrondis
- Empilable
- Puits à code alphanumérique
Spécification
Spécification
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Array | 16 x 24 |
Conditionnement | 8/boîte ; 32/carton |
Couleur | Blanc |
Type de produit | Fond solide |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 384 |
Volume (métrique) de travail | 15 à 110 μl |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Culture cellulaire |
Volume total (métrique) du puits | 131 μl |
Type de puits | Coins arrondis |
Nbre par carton | 32 |
Nb par paquet | 8 |
Quantité | 32/boîte |
Afficher plus Afficher moins |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
Code produit. 10080681
-
Code produit. 10067652
-
Code produit. 10109632
-
-
Code produit. 10199622
Customers who viewed this item also viewed. This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 12
-
Catalog No. 10045411
595,00 € / 50 pièces -
Catalog No. 10364131
293,00 € / 100 pièces -
Catalog No. 10547781
280,00 € / 60 pièces -
Catalog No. 10756354
227,00 € / 100 pièces -
Catalog No. 10671722
502,00 € / 120 pièces -
Catalog No. 10411785
81,50 € / 1 pièce -
Catalog No. 11978485
369,00 € / 200 pièces -
Catalog No. 11735373
321,00 € / 24 pièces -
Catalog No. 16334852
41,35 € / 50 pièces -
Catalog No. 10119831
345,00 € / 75 pièces -
Catalog No. 11825275
63,05 € / 50 pièces -
Catalog No. 10307451
631,00 € / 180 pièces
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire >