Learn More
Corning™ Microplaque à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Interférences minimales entre les puits
- Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond
- Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière
- Disponibles non traitées pour les dosages à base de solution, avec liaison élevée pour les applications d’immunoessai, ou culture tissulaire traitée pour la croissance cellulaire
- PS de qualité médicale
- Volume du puits : 112 µl
- Volume utile : 20 µl à 80 µl
- Surface / puits : 0,06cm2
- Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Conditionnement | 10/boîte ; 50/carton |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 20 à 80 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Afficher plus |