Learn More
Thermo Scientific™ Lignée cellulaire de Jurkat NFAT-bla CellSensor™
The CellSensor™ NFAT-bla Jurkat cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT) response element stably integrated into Jurkat cells.
Marque:  Thermo Scientific™ K1671B
Code produit. 10296313
  • 11620.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
The CellSensor™ NFAT-bla Jurkat cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT) response element stably integrated into Jurkat cells. This cell line can be used as a parental cell line to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays after transfection of additional genes of interest. NFAT-bla Jurkat cells have been shown to be responsive to phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) and Ionomycin stimulation. Additional testing data using alternate stimuli is available upon request. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Division cellulaire
Lignée cellulaire de Jurkat NFAT-bla CellSenso™, 1 flacon, ∽ 20,000,000 cellules/flacon à une quantité de cellules de 20,000,000 cellules/ml, lignée cellulaire de Jurkat NFAT-bla, méthode de détection par fluorescence, cible thérapeutique CellSensor™, propriétés de croissance en suspension, stockage dans l’azote liquide
Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation des cibles et des prototypes, biologie des voies, analyses cellulaires des voies, cellsensor™, essais cellulaires des voies cellulaires
1 flacon
Lignée cellulaire NFAT-bla Jurkat
CellSensor™
Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate.
Fluorescent
gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle d’un facteur nucléaire d’élément de réponse des cellules T activées (NFAT) intégré de façon stable dans les cellules Jurkat.
NFAT-bla Jurkat
Jurkat
Voie de signalisation
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1344398 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2017 Catalog NumberK1671B
Numéro de lot1612551 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2017 Catalog NumberK1671B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Lignée cellulaire de Jurkat NFAT-bla CellSensor™ > 1 flacon