Learn More
Invitrogen™ Cuves d’électroporation, 0,1 cm
L’ADN peut être introduit dans des cellules bactériennes, de levures et de mammifères par électroporation
Marque: Invitrogen™ P41050
252.32 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces cuves sont utilisées lors de l’introduction de l’ADN dans des cellules bactériennes, de levures et de mammifères par le processus d’électroporation. Leurs fonctionnalités sont les suivantes :
- Compatibles avec pratiquement tous les dispositifs d’électroporation courants
- Irradiées aux rayons gamma et conditionnées individuellement pour garantir la stérilité
- Bouchon à clipser à code couleur pour faciliter l’identification de la taille de l’espace
Cette cuve est recommandée pour une utilisation avec toutes nos cellules compétentes en électroporation.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Dispositif d’électroporation | |
0,1 cm | |
Chaque sachet contient 50 cuves stériles emballées individuellement. Conserver à température ambiante. |
Cuve d’électroporation | |
50 each | |
Température ambiante |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.