Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human melanin-concentrating hormone receptor 2 (GPR145) stably integrated into the CellSensor NFAT-bla CHO-K1 parental cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1852
Description
GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human melanin-concentrating hormone receptor 2 (GPR145) stably integrated into the CellSensor NFAT-bla CHO-K1 parental cell line. CellSensor NFAT-bla CHO-K1 cells contain a beta-lactamase reporter gene under control of a NFAT response element stably integrated into the cells. GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 cells have been functionally validated for Z'-Factor and EC50 concentrations of MCH 6-17.
Spécification
NM_032503.2 | |
Division cellulaire | |
Fluorescent | |
Récepteur couplé aux protéines G (GPCR) | |
GeneBLAzer™ | |
Point final | |
Division cellulaire | |
GeneBLAzer™ |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire | |
Les cellules GeneBLAzer™ MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 sont expédiées sous glace sèche, 8 x 10^6 cellules⁄flacon. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. | |
FRET | |
Origine de clones à cellule unique | |
1 flacons | |
GPR145, MCHR2 | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.