missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD177 Mouse anti-Human, BUV615, Clone: MEM-166, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: BD Biosciences 751453
663.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD177 Monoclonal antibody specifically detects CD177 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
CD177 | |
Monoclonal | |
Brilliant Ultraviolet 615 | |
Human neutrophil alloantigen 2a; HNA-2a; NB1; PRV-1; PRV1 | |
Human Granulocytes | |
RUO | |
Human | |
IgG1 κ |
Flow Cytometry | |
MEM-166 | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Mouse | |
50 μg | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
CD177 Mouse anti-Human, BUV615, Clone: MEM-166, BD Biosciences™ > 50 μg; BUV615
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu