Learn More
Ratiolab™ Inserts pour grille en carton
Combinez ces séparateurs avec des boîtes cryogéniques pour un stockage à température ultra basse.Les séparateurs en carton Ratiolab™ conviennent parfaitement au stockage et au transport des échantillons.
Marque: Ratiolab™ 5120166
Description
- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Specifications
10 | |
Inserts de grille | |
Tubes de stockage d'échantillons | |
133 mm | |
9 x 9 |
Carton | |
Stockage des échantillons | |
30 mm | |
133 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.