Learn More
Thermo Scientific™ T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS Cells
T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells contain the human purinergic receptor P2Y14 (P2RY14) under doxycycline inducible control linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marque:  Thermo Scientific™ K1858
Code produit. 10185694
  • 13050.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells contain the human purinergic receptor P2Y14 (P2RY14) under doxycycline inducible control linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of UDP-glucose. In addition, T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
NM_014879.2
Division cellulaire
Queue native
FRET
Origine de clones à cellule unique
8 x 106 cellules
BLA (bêta-lactamase)
Cellule U2OS
Tango™
Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire
Les lignées cellulaires Tango™ sont expédiées dans de la neige carbonique. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate.
Fluorescent
Récepteur couplé aux protéines G (GPCR)
Tango™
Point final
P2RY14
U2OS
GPCR
Nom du produit
Thermo Scientific™ T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS Cells > 8 x 106 Cells